Merck
PHR2337
Supelco
3-Methyl-1-butanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1424153
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
API-család
isoamyl alcohol
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
robbanási határérték
1.2-9 %, 100 °F
kiszerelés
pkg of 1.2 mL
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5314 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
110.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.5 °C - closed cup