Merck
112267
Sigma-Aldrich
Propyl propionate
99%
Szinonimák:
Propyl propanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1699993
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39022259
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propyl propionate and water mixtures can be separated by pervaporation using PEBA membranes. The diffusivity of pure propyl propionate in the PEBA membrane is about 28 times higher than pure water diffusivity.
Alkalmazás
Propyl propionate is a general reagent which can be used in various transesterification reactions.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lipase-catalyzed synthesis of aliphatic poly (carbonate-co-esters).
Jiang Z, et al.
Macromolecules, 41(13), 4671-4680 (2008)
Propyl Propionate Methanolysis Kinetics: Experiment and Modeling.
Povarov V G and Keresten A A
The Journal of Physical Chemistry, 117(38), 9115-9119 (2013)
Permselectivity, solubility and diffusivity of propyl propionate/water mixtures in poly (ether block amide) membranes.
Mujiburohman M and Feng X.
Journal of Membrane Science , 300(1), 95-103 (2007)
Qing Zhang et al.
Food chemistry, 243, 151-161 (2017-11-18)
To investigate the non-aldehyde volatile profile resulting from deep-fat frying, volatile compounds formed during the processes of heating soybean oil (SO), frying wheat dough (WD), and frying chicken breast meat (CBM) were comparatively studied. By using gas chromatography-mass spectrometry and