Merck
G1007628
HPLC Analysis of Benalaxyl Enantiomers on Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP in Reversed Phase Mode
application for HPLC
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1550 psi (107 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 250 μg/mL in 75:25, water:methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Analízis megjegyzés
Benalaxyl is a fungicide used to protect a variety of crops, including potatoes and grapes. It is a chiral compound, comprising two enantiomers. Enantioselective influences of chiral pesticides, like Benalaxyl, and their metabolites on ecosystems is an area of great importance. The possibility that only one enantiomer has the wanted properties and/or the other form an unwanted effect may exist. An analytical separation of the enantiomers is required to perform studies in these areas. The Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP HPLC column resolves the enantiomers of Benalaxyl under reversed-phase and LC/MS-compatible conditions.
Jogi információk
Analit
Leírás
    Benalaxyl, PESTANAL®, analytical standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)