Fontos dokumentumok
238074
Ammonium acetate
ACS reagent, ≥97%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
<0.001 hPa
Teszt
≥97%
form
powder
solid
szennyeződések
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5%)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 1,3-oxazine derivatives by three-component condensation reaction with 2-naphthol and aromatic aldehydes.
- Symmetrical terpyridine derivatives by treating with aromatic aldehydes and ethyl cyanoacetate.
- Isoquinolines, furopyridines, and thienopyridines via Pd-catalyzed sequential coupling-imination-annulation reactions of ortho-bromoarylaldehydes and terminal alkynes.
It can also be used as a nitrogen source to synthesize benzoxazole derivatives via multicomponent condensation reaction with catechols, and various aldehydes in the presence of Fe(III)−salen complex as a catalyst.
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1