Merck
71739
Supelco
Sodium ionophore VI
Selectophore, function tested
Szinonimák:
Bis[(12-crown-4)methyl] dodecylmethylmalonate, Dodecylmethylmalonic acid bis[(12-crown-4)methyl ester]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H62O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
662.85
Beilstein:
4221107
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
form
liquid
minőség
function tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(C)(C(=O)OCC1COCCOCCOCCO1)C(=O)OCC2COCCOCCOCCO2
InChI
1S/C34H62O12/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-34(2,32(35)45-28-30-26-41-20-18-37-14-16-39-22-24-43-30)33(36)46-29-31-27-42-21-19-38-15-17-40-23-25-44-31/h30-31H,3-29H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJSZDECKJYYBGE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Egyéb megjegyzések
Macrocyclic polyethers with repeating (-CH2CH2O) units. The compounds are ionophoric (form stable complexes with cations).
Host compound. Sodium ionophore for assaying Na+-activities with grafted wire sodium-selective electrodes. It can be used either in a liquid membrane or in a PVC solid membrane
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chiral Bis(12-crown-4)-based Electrodes for Sodium Ion
Shibutani, Y., et al.
Chemistry Letters (Jpn), 26(1), 49-50 (1997)
Host-Guest Chemistry: Complexes between organic compounds simulate the substrate selectivity of enzymes.
D J Cram et al.
Science (New York, N.Y.), 183(4127), 803-809 (1974-03-01)
Andrey V Kalinichev et al.
Talanta, 197, 638-644 (2019-02-18)
The indicator-based polymeric color standards for color referencing in digital color analysis (DCA) of optical chemical sensors (optodes) are proposed. In the novel standards, the colors referring to the actual absorption bands of the protonated and deprotonated forms of the
Effects of α-Substitutents on Ion Selectivity of Bis(12-crown-4-methyl) Malonates as Neutral Carriers for Sodium Ion-Selective Electrodes
Kimura, K., et al.
Analytical Sciences, 12, 67-67 (1996)
Andrey V Kalinichev et al.
Analytical chemistry, 91(8), 5362-5370 (2019-03-28)
The concept of reducing the analysis time with the bulk sensors operating in nonequilibrium mode is formulated theoretically and verified experimentally with ion-selective polymeric optodes. The influence of the measurement time on the optical response range, span, median, and sensitivity