Fontos dokumentumok
99311
Potassium ionophore I - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Selectophore™
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
Dibutyl sebacate, 68.0 wt. % (84838)
1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 25.0 wt. % (40870)
Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?