Merck
24901
Supelco
Chloride ionophore II
Selectophore, function tested
Szinonimák:
4,5-Dimethyl-3,6-dioctyloxy-o-phenylene-bis(mercurytrifluoroacetate), ETH 9009
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H40F6Hg2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
987.78
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
form
powder
minőség
function tested
mp
177-179 °C
SMILES string
CCCCCCCCOc1c(C)c(C)c(OCCCCCCCC)c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c1[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H40O2.2C2HF3O2.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-19-25-23-17-18-24(22(4)21(23)3)26-20-16-14-12-10-8-6-2;2*3-2(4,5)1(6)7;;/h5-16,19-20H2,1-4H3;2*(H,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMYVIFNPTFWRLT-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Ionophore employed in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Cl- activity
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Investigation of chloride sensitive ISFETs with different membrane compositions suitable for medical applications.
Bratov, Andrey, Natalia Abramova, and Carlos Domi'nguez.
Analytica Chimica Acta, 514, 99-106 (2004)
M. Rothmaier et al.
Analytica Chimica Acta, 271, 135-135 (1993)
S A Baechler et al.
Nature communications, 10(1), 83-83 (2019-01-10)
Mitochondrial topoisomerase IB (TOP1MT) is a nuclear-encoded topoisomerase, exclusively localized to mitochondria, which resolves topological stress generated during mtDNA replication and transcription. Here, we report that TOP1MT is overexpressed in cancer tissues and demonstrate that TOP1MT deficiency attenuates tumor growth