Fontos dokumentumok
71732
Sodium ionophore I
Selectophore™, function tested
Szinonimák:
ETH 227, N,N′,N′′-Triheptyl-N,N′,N′′-trimethyl-4,4′,4′′-propylidynetris(3-oxabutyramide)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
form
liquid
minőség
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)COCC(CC)(COCC(=O)N(C)CCCCCCC)COCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C36H71N3O6/c1-8-12-15-18-21-24-37(5)33(40)27-43-30-36(11-4,31-44-28-34(41)38(6)25-22-19-16-13-9-2)32-45-29-35(42)39(7)26-23-20-17-14-10-3/h8-32H2,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMECOBBGCPFYPP-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?