Merck
99357
Supelco
Sodium ionophore II - cocktail A
Selectophore
About This Item
UNSPSC kód:
26111700
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)