Merck
71745
Supelco
Sodium ionophore IV
Selectophore, function tested
Szinonimák:
2,3:11,12-Didecalino-16-crown-5, 2,6,13,16,19-Pentaoxapentacyclo[18.4.4.47,12.01,20.07,12]dotriacontane, DD-16-C-5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H46O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
450.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
Selectophore
Forma
powder
minőség
function tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1COC23CCCCC2(CCCC3)OCCOCCOC45CCCCC4(CCCC5)OC1
InChI
1S/C27H46O5/c1-5-14-26-15-6-2-11-24(26,10-1)29-18-9-19-30-25-12-3-7-16-27(25,17-8-4-13-25)32-23-21-28-20-22-31-26/h1-23H2/t24-,25-,26+,27+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISSCXMQDZJDLSO-PVCJUVKBSA-N
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Sodium ionophore which shows an extremely high selectivity for Na over K (1000:1)
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K Suzuki et al.
Analytical chemistry, 68(1), 208-215 (1996-01-01)
To develop an ionophore that is highly selective for sodium for use in an ion-selective electrode, we propose a model based on 16-crown-5 which has a cavity just the size of Na(+ )and has a "block" subunit to prevent complex
Judith A Heiny et al.
The Journal of general physiology, 151(9), 1146-1155 (2019-07-20)
Ion movements across biological membranes, driven by electrochemical gradients or active transport mechanisms, control essential cell functions. Membrane ion movements can manifest as electrogenic currents or electroneutral fluxes, and either process can alter the extracellular and/or intracellular concentration of the
Vedrana Mikušević et al.
The Journal of general physiology, 151(12), 1357-1368 (2019-10-19)
KtrAB is a key player in bacterial K+ uptake required for K+ homeostasis and osmoadaptation. The system is unique in structure and function. It consists of the K+-translocating channel subunit KtrB, which forms a dimer in the membrane, and the