Fontos dokumentumok
60591
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Selectophore™, ≥98.0%
Szinonimák:
Tetrakis(4-chlorophenyl)boron potassium
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
Teszt
≥98.0% (AT)
≥98.0%
Forma
solid
SMILES string
[K+].Clc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(Cl)cc2)(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16BCl4.K/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;/h1-16H;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SAGICZRAKJSWLD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?