Merck
71715
Supelco
Sodium ionophore I - membrane A
Selectophore, function tested
About This Item
UNSPSC kód:
26111700
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Komponensek
Composition;
1.0 wt% Sodium Ionophore I (71732)
66.0 wt% Bis(1-butylpentyl) decane-1,10-diyl diglutarate (ETH 469) (30585)
33.0 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Egyéb megjegyzések
Ion selective polymer membrane for assaying sodium in undiluted serum or urine with ISE
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P Anker et al.
Clinical chemistry, 29(8), 1508-1512 (1983-08-01)
We present an improved Na+-selective liquid membrane electrode for measurement of Na+ concentrations in both undiluted serum and urine. The values for urinary Na+ obtained with the ion-selective electrode agree well with those obtained with the flame photometer. The correlation