Merck
72017
Supelco
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Selectophore
Szinonimák:
NaBARF, Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boron sodium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H12BF24Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
886.20
Beilstein:
5474788
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
Teszt
≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS)
form
powder
SMILES string
[Na+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic ion which is insoluble in water. It is also strong against acids and oxidants. It can be prepared using boron trifluoride and 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium iodide as major components.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate was used in the preparation of poly(n-butyl acrylate)- based ion-selective membranes.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analízis megjegyzés
can contain 1-5% water
Egyéb megjegyzések
Lipophilic additive for solvent polymeric membrane electrodes and optodes; Highly lipophilic analogue of tetraphenylborate used for solvent extraction of cations; Anionic phase-transfer catalyst
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrakis [3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl] borate. Highly lipophilic stable anionic agent for solvent-extraction of cations.
Nishida, Hiroshi, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57.9, 2600-2604 (1984)
W.E. Morf
Analytical Chemistry, 62, 738-738 (1990)
Y. Shiraki et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 3041-3041 (1985)
Method of achieving desired potentiometric responses of polyacrylate-based ion-selective membranes.
Michalska, Agata, Krystyna Pyrzyn'ska, and Krzysztof Maksymiuk.
Analytical Chemistry, 80.10, 3921-3924 (2008)
H. Iwamoto et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4703-4703 (1983)