Fontos dokumentumok
30552
Monensin methyl ester
Selectophore™, ≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
Methyl monensin
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
Teszt
≥97.0% (TLC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(CCC(O1)[C@]2(C)CC[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](C)C(O3)[C@@H](C)[C@@H](OC)[C@H](C)C(=O)OC)O2)C4OC(C[C@@H]4C)C5O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C
InChI
1S/C37H64O11/c1-11-35(32-21(3)17-27(44-32)29-20(2)16-22(4)37(41,19-38)47-29)13-12-28(45-35)34(8)14-15-36(48-34)18-26(39)23(5)31(46-36)24(6)30(42-9)25(7)33(40)43-10/h20-32,38-39,41H,11-19H2,1-10H3/t20-,21+,22+,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29-,30-,31-,32-,34+,35-,36+,37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFRZSHIENRKVSE-RJTHVKINSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The selectivity of membrane ion-selective electrodes: This research explores the use of temperature variations to adjust the selectivity of ion-selective electrodes, utilizing Monensin methyl ester as a key component for sodium ion detection (Zahran et al., 2010).
- Spectroscopic and semiempirical studies of a proton channel formed by the methyl ester of monensin A.: This paper presents a detailed analysis of the proton channel properties of Monensin methyl ester through spectroscopic and computational methods, highlighting its potential in analytical chemistry applications (Huczyński et al., 2006).
- Ion chromatography detector based on solid-state ion-selective electrode array.: The development of an ion chromatography detector employing solid-state ion-selective electrodes, with Monensin methyl ester playing a crucial role in sodium ion detection, is detailed in this study (Lee et al., 2000).
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?