Merck
382655
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-12-crown-4
95%
Szinonimák:
(12-Crown-4)-2-methanol, 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan-2-methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.24
Beilstein:
4661968
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.480 (lit.)
bp
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
sűrűség
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OCC1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C9H18O5/c10-7-9-8-13-4-3-11-1-2-12-5-6-14-9/h9-10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Hydroxymethyl-12-crown-4 can be used:
  • To prepare an ester of lasalocid with crown ether to study its complex formation with monovalent cations.
  • To prepare hydrogel adsorbents for potential usage in the recovery of lithium-ions from seawater.
  • As a starting material in the synthesis of metal-free phthalocyanines and metallophthalocyanines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hydrogel adsorbents of poly (N-isopropylacrylamide-co-methacryloyloxymethyl-12-crown-4) for Li+ recovery prepared by droplet microfluidics
Kim YS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(14), 10656-10661 (2015)
The synthesis, using microwave irradiation and characterization of novel, organosoluble metal-free and metallophthalocyanines substituted with flexible crown ether moieties
Biyikliouglu Z and Kantekin H
Dyes and Pigments, 80(1), 17-21 (2009)
NMR, FT-IR and ESI-MS study of new lasalocid ester with 2-(hydroxymethyl)-12-crown-4 and its complexes with monovalent cations
Pankiewicz R, et al.
Journal of Molecular Structure, 749(1-3), 128-137 (2005)