Fontos dokumentumok
27086
Chromoionophore I
Selectophore™
Szinonimák:
3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Selectophore™
Minőségi szint
form
solid
mp
91-93 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.