Merck
71734
Supelco
Sodium ionophore III
Selectophore, function tested
Szinonimák:
ETH 2120, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H52N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
552.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
crystals
minőség
function tested
SMILES string
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrode.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Ionophore suitable for the assay of Na+-activity in blood, plasma, serum. etc. with a solvent polymeric membrane electrode
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
T. Maruizumi et al.
Mikrochimica Acta, I, 331-331 (1986)
One-component room temperature vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Poplawski, Michael E., et al.
Analytica Chimica Acta, 355.2, 249-257 (1997)
Zachary J Sandler et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(6) (2020-04-15)
Bunyaviruses are significant human pathogens, causing diseases ranging from hemorrhagic fevers to encephalitis. Among these viruses, La Crosse virus (LACV), a member of the California serogroup, circulates in the eastern and midwestern United States. While LACV infection is often asymptomatic