Merck
71733
Supelco
Sodium ionophore II
Selectophore, function tested
Szinonimák:
ETH 157, N,N′-Dibenzyl-N,N′-diphenyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H32N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
556.65
Beilstein:
2930077
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
form
powder
minőség
function tested
SMILES string
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N(Cc4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H32N2O4/c39-35(37(31-19-9-3-10-20-31)25-29-15-5-1-6-16-29)27-41-33-23-13-14-24-34(33)42-28-36(40)38(32-21-11-4-12-22-32)26-30-17-7-2-8-18-30/h1-24H,25-28H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVWNDKPREJPMNY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium ionophore II is commonly used sodium selective neutral carrier having 2.5 times more sensitivity towards sodium ions than to potassium ions. It can be used in ion-selective electrode preparation.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Neutral ionophore for liquid-membrane electrodes of high selectivity for Na+.
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
W. Simon et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 44, 613-613 (1975)
F. Deyhimi et al.
Fluid Phase Equilibria, 254, 18-27 (2007)
D. Ammann et al.
Ion and Enzyme Electrodes in Biology and Medicine (1976)
Heath A MacMillan et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 19) (2018-08-15)
For insects, chilling injuries that occur in the absence of freezing are often related to a systemic loss of ion and water balance that leads to extracellular hyperkalemia, cell depolarization and the triggering of apoptotic signalling cascades. The ability of
Na+ and K+ concentrations, extra-and intracellular voltages, and the effect of TTX in hypoxic rat hippocampal slices.
Muller, Michael, and George G. Somjen.
Journal of Neurophysiology, 83.2, 735-745 (2000)