Fontos dokumentumok
1.06237
Supelco
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
GR for analysis ACS
Szinonimák:
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, Naphthylethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16Cl2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
259.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
215-981-2
NACRES:
NA.05
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
solid
pH
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
oldhatóság
30 g/L
térfogatsúly
380 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H2](CC[N+H3])c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: NX0230-1
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance of solution (20 g/l, water): clear, dissolution is complete
1-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.1 %
2-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.01 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Sensitivity to sulfanilamide: conforms
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Daniel González-Hedström et al.
Nutrients, 12(2) (2020-02-26)
Childhood obesity is associated with metabolic and cardiovascular comorbidities. The development of these alterations may have its origin in early life stages such as the lactation period through metabolic programming. Insulin resistance is a common complication in obese patients and