Fontos dokumentumok
N9125
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
≥98%
Szinonimák:
2-(1-Naphthylamino)ethylamine dihydrochloride
Teszt
≥98%
form
powder
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- N
- -(1-naphthyl)ethylenediamine-substituted cylotriphosphazene derivatives as potential antimicrobial agents.
- Fluorescent chemosensor compound with a naphthyl group as fluorophore and cyclen as metal ion chelator for the detection of Zn(II) in an aqueous solution.
- (N-1-Naphthyl-ethylenediamine)- dichloroplatinum(II) fluorescence complex (λmax = 405 nm).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)