Fontos dokumentumok
S9251
Sulfanilamide
≥98%
Szinonimák:
4-aminobenzenesulfonamide, p-Aminobenzenesulfonamide
Teszt
≥98%
Forma
powder or crystals
szín
white to off-white
mp
164-166 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Action: A competitive inhibitor of dihydropteroate synthestase to block the synthesis of folic acid.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)