Merck
66294
Supelco
Methylcyclohexane
analytical standard
Szinonimák:
Hexahydrotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.19
Beilstein:
505972
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
545 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
6.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
sűrűség
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methylcyclohexane [MCH] is a clear organic flammable liquid, mostly used as a solvent. During the development of chemical kinetic mechanisms for other cycloalkanes, MCH is considered as reaction starting point.
Alkalmazás
It has been used in a study to develop low temperature oxidation mechanism, merging with high temperature mechanism which simulates MCH ignition in a rapid compression kinetic machine.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Peter J. Wan, Phillip J. Wakelyn
Technology and Solvents for Extracting Oilseeds and Nonpetroleum Oils, 95-95 (1997)
Modeling and experimental investigation of methylcyclohexane ignition in a rapid compression machine.
Pitz, William J., et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 31.1, 267-275 (2007)
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at