Fontos dokumentumok
08650
Chlorobenzene
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.86 (vs air)
gőznyomás
11.8 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1178 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
7.1 %
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F
Lobbanási pont (C)
27 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?