Fontos dokumentumok
442719
Nonanal
analytical standard
Szinonimák:
Aldehyde C9, Nonyl aldehyde, Pelargonaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis