Fontos dokumentumok
74250
Nonane
analytical standard
Szinonimák:
n-Nonane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.41 (vs air)
gőznyomás
0.18 psi ( 37.7 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
401 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
2.9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
n20/D 1.405
bp
151 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
sűrűség
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?