Fontos dokumentumok
8.06147
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane
for synthesis
Szinonimák:
Hexahydrotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.19
Beilstein:
505972
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
203-624-3
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
545 °F
hatékonyság
>86000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
6.7 %
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
oldhatóság
0.014 g/L
sűrűség
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.769 - 0.770
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4.0 °C - closed cup