Fontos dokumentumok
PHR1557
Methylene Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dichloromethane, Methylene chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1601441
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
robbanási határérték
22 %
kiszerelés
ampule of 3x1.2 mL each
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?