Fontos dokumentumok
1.19812
Supelco
Ammonium standard solution
traceable to SRM from NIST NH₄Cl in H₂O 1000 mg/l NH₄ Certipur®
Szinonimák:
NH₄ Standard Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
technika/technikák
ion chromatography: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • Development and validation of UPLC-MS/MS method for 5-Fluorouracil quantification in dried blood spot: The use of ammonium standards is crucial in the development and validation of methods for quantifying pharmaceutical compounds, such as 5-Fluorouracil, enhancing both accuracy and precision in bioanalysis (Harahap et al., 2024).
  • Portable IC system enabled with dual LED-based absorbance detectors and 3D-printed post-column heated micro-reactor for the simultaneous determination of ammonium, nitrite and nitrate: Utilizing ammonium calibration standards, this innovative approach significantly improves the detection capabilities for environmental monitoring and analysis (Debruille et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Concentration     β (NH₄⁺): 990 - 1010 mg/l
Determination method: Argentometric titration.
The content of this solution was determined with silver nitrate standard solution (article number 1.09081) standardized against volumetric standard sodium chloride (article number 1.02406). The expanded measurement uncertainty is ± 0.4 % (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 999b (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard sodium chloride, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)