Fontos dokumentumok
09685
Ammonium ion solution for ISE
1000 mg/kg N, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Szinonimák:
Ammonium chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard (for ion-selective electrodes)
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
1000 mg/kg N
sűrűség
1.00 g/mL at 20 °C
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?