59878
Lithium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Li+ in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
koncentráció
1000 mg/L Li+ in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Ion Chromatography in Biomedical Research: Varao Moura A et al. conducted a study to determine ions in Caenorhabditis elegans using ion chromatography, highlighting the use of lithium standards in the precise quantification of ions for biological and pharmaceutical research. This method offers vital insights into the metabolic processes within model organisms, facilitating advancements in biochemistry and pharmacology (Varao Moura A et al., 2022).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.