Fontos dokumentumok
ICS023
Supelco
Sulfide IC Standard
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC ICS-023-100
koncentráció
1000 μg/mL
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
  • Sulfide IC Standard in Analytical Chemistry: Sulfide IC standards are essential for accurate sulfide analysis in various samples. These high-purity standards ensure precise calibration of ion chromatography systems, which is critical for trace level sulfide analysis in pharmaceutical and biochemical research (Sun et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Concentration of this product is 1000 µg/mL. The solvent is 1%NaOH in water.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3