Fontos dokumentumok
1.25026
Supelco
Ammonium Standard Solution
traceable to SRM from NIST 12.0 mg/L NH₄-N in H₂O
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Ügynökség
traceable to NIST
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
ammonium
koncentráció
12.0 mg/L (NH4-N in H2O)
technika/technikák
photometry: suitable
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This Spectroquant® Ammonium Standard Solution is a high-quality laboratory solution used for internal quality control and method controlling purposes.
These Spectroquant® standard solutions perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
Alkalmazás
Ammonium Standard Solution can be used to check the photometric measurement system (reagents, measurement device, handling) and the mode of working.
Tulajdonságok és előnyök
  • Manufactured and tested in DIN EN ISO 9001:2008 accredited laboratory
  • The solution is pre-diluted to a concentration that falls into the range of our Spectroquant® test kits. This eliminates the need for dilution prior to analysis and hence avoids a common source of error
  • Ready-to-use diluted reference materials (RMs) along with expanded measurement uncertainty ensure absolute precision
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA) detailing the certified values, including uncertainty and expiry date
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST) or to United States Pharmacopeia (USP)
  • Reliable and reproducible results
Analízis megjegyzés
Concentration: 12.0 ± 0.4 mg/L NH4-N in H2O
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)