Fontos dokumentumok
74820
Octane
analytical standard
Szinonimák:
n-Octane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
11 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
428 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
6.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.397
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?