Fontos dokumentumok
39760
2,3-Dimethylbutane
analytical standard
Szinonimák:
Diisopropyl
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
~7.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
bp
58 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
sűrűség
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?