Fontos dokumentumok
120804
o-Vanillin
99%
Szinonimák:
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-anisaldehyde, 3-Methoxysalicylaldehyde
Teszt
99%
form
solid
bp
265-266 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
COc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-9)8(7)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?