Merck
H58757
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7NO4S · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.22 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)