Fontos dokumentumok
06999
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 500 μS/cm at 25 °C, ≤2.5% KCl (T)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
≤2.5% KCl (T)
vezetőképesség
495.0-505.0 μS/cm at 25 °C
sűrűség
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
Általános leírás
Conductivity standard can generally be used for the calibration of conductivity measurements. The conductivity calibration standard solution used for conductivity measurements can be sodium chloride or potassium chloride solution of a definite concentration.
Alkalmazás
  • UPLC-TQD-MS/MS Method Validation: A study developed an ultra-performance liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (UPLC-TQD-MS/MS) method, utilizing conductivity standards for precise quality control of alkaloid content in food and dietary supplements containing Lepidium meyenii (Maca). This application emphasizes the role of conductivity standards in ensuring pharmaceutical grade accuracy and reliability in biotech research (Le NT et al., 2024).
  • Chemical Constituents Analysis: Research on the chemical constituents of Gastrodia tuber hallimasch powder was facilitated by the use of high-precision conductivity standards in UHPLC-Q-Orbitrap HRMS and HPLC analysis, underscoring their critical role in maintaining traceability and accuracy in biotechnological applications (Wu Y et al., 2024).
  • Pharmaceutical Applications of Castanea sativa: An investigation into the potential food and pharmaceutical applications of Castanea sativa wood extract highlighted the use of certified conductivity standards to assess the extract′s quality. This research demonstrates the utility of conductivity standards in developing biochemically traceable solutions for scientific research (Žitek Makoter T et al., 2024).
  • Biopharmaceutics Modeling: The summary report from a 2023 workshop on Physiologically Based Biopharmaceutics Modeling (PBBM) discussed the integration of conductivity standards in biopharmaceutics, indicating their essential role in enhancing drug product quality and regulatory compliance in the pharma and biotech sectors (Mackie C et al., 2024).
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Analysis and Analyzers, Volume 2 (2016)
Analysis and Analyzers, Volume 2 (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null