Merck
79879
Supelco
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
PFPOH
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CF2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.05
Beilstein:
1743133
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
form
liquid
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.288 (lit.)
bp
80 °C/748 mmHg (lit.)
sűrűség
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Adsorption Mechanisms: Studies the adsorption mechanisms of Pentafluoropropanol (5FP) onto activated carbons produced by the Tetraethoxysilane Sol-Gel method, relevant for environmental and filtration applications (Kawasaki et al., 1997).
  • Cocaine and Metabolites Detection: Details the use of 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol in the analysis of cocaine, its metabolites, and pyrolytic products, highlighting its role in forensic and toxicological studies (Cardona et al., 2006).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Callie A Cole et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(33), 17835-17844 (2014-07-19)
Uracil is an essential biomolecule for terrestrial life, yet its prebiotic formation mechanisms have proven elusive for decades. Meteorites have been shown to contain uracil and the interstellar abundance of aromatic species and nitrogen-containing molecules is well established, providing support