Merck
444014
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
97%
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxy-2-methylpropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1-Trifluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, 1,1-Bis(trifluoromethyl)ethanol, 2-Methylhexafluoro-2-propanol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-tert-butyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C(CF3)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
sűrűség
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Ethyl zinc fluoroalkoxide complexes by using diethyl zinc.
  • Vanadium-alkylidene complexes in the presence of hexane.
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propylperchlorate using NaH and dichlorine heptoxide in carbon tetrachloride.
It can also be used as a solvent to prepare cyclodextrin-assembled material.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inorganic Chemistry, 33, 5463-5463 (1994)
Toshiyuki Kida et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(91), 14245-14248 (2014-10-07)
We found that cyclodextrins (CDs) have a high solubility in 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP). Evaporating HFIP from CD solutions on a glass plate gave crystalline solids composed of channel-type CD assemblies, and electrospinning with an HFIP solution of CDs fabricated CD microfibers.
Synthesis of ethyl zinc fluoroalkoxide complexes and the crystal structure of [EtZn (py){?-OCH (CF3)2}]2
Suh S, et al.
Polyhedron, 27, 513-516 (2008)
Reactions of dichlorine heptoxide with alcohols
Baum, K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96, 3233-3237 (1974)
Chemistry of Materials, 7, 929-929 (1995)