Merck
411302
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD
98 atom % D
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2CHOD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99% (CP)
technika/technikák:
NMR: suitable
bp:
59 °C (lit.)
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
Általános leírás
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD(HFIP-OD) is the deuterated form of 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol. It isused as an NMR solvent in organic chemistry and biochemistry for studying smallmolecules.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.