Merck
77292
Sigma-Aldrich
Pentafluoropropionic anhydride
purum, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
PFPA, Perfluoropropionic anhydride
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3CF2CO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.05
Beilstein:
1806446
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
sűrűség
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
PFPA acylates amines, amino acids and other compounds. PFPA derivatives are highly volatile; used in GC separation
Pentafluoropropionic anhydride can be used to synthesize lithium 4,5-dicyano-2-(pentafluoroethyl)imidazole, a novel imidazole-derived salt with potential application as an electrolyte in lithium-ion batteries. It can also be used to prepare 1.3- bis(pentafluoropropionyl)azulene.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chemical Derivatization in Gas Chromatography.
J. Drozd et al.
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)
New type of imidazole based salts designed specifically for lithium ion batteries.
Niedzicki L, et al.
Electrochimica Acta, 55(4), 1450-1454 (2010)
Simple syntheses of 1, 3-bis (perfluoroacyl) azulenes and 1, 3-azulenedicarboxylic acid.
Mathias L J and Overberger C G
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1701-1703 (1980)
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions (1979)
J. Drozd
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)