Fontos dokumentumok
197378
Picric acid
moistened with water, ≥98%
Szinonimák:
2,4,6-Trinitrophenol, PA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 195 °C)
Teszt
≥98%
Forma
powder or crystals (with a top layer of Liquid)
tartalmaz
≥35% water
robbanási határérték
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
oldhatóság
alcohol: 1 (g/12 mL)(lit.)
benzene: 1 g/10 mL
chloroform: 1 (g/35 mL)
diethyl ether: 1 (g/65 mL)
sűrűség
1.763 g/cm3
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?