Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
10.3 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
356.1 °C/760 mmHg
mp
39-41 °C (lit.)
39-42 °C
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?