Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
8.3 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 115 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
21-23 °C
sűrűség
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bio-oils of bocaiuva residues by two-dimensional gas chromatography (GC x GC) coupled to time-of-flight mass spectrometry (TOFMS) equipped with electron impact (EI) ionization.
- Cyanobacterial culture media by head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-MS.
- Soil samples by ultrasonic extraction and silicone chromatography column purification, followed by analysis using GC coupled to flame ionization detector (FID) and GC-MS operating on selected ion monitoring (SIM) detection mode.
- Stem ethanolic extracts of Cayratia trifolia by GC-MS.
- Crude oils by SPME-GC combined with isotope ratio mass spectrometry (IRMS).
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?