Merck
237868
Sigma-Aldrich
Brucine sulfate heptahydrate
ACS reagent
Szinonimák:
2,3-Dimethoxystrychnidin-10-one sulfate heptahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(C23H26N2O4)2 · H2SO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1013.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D −24°, c = 1 in H2O
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤13.0% loss on drying
mp
180 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@@H]7CC(=CCO1)[C@H](C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H].[H][C@@]89CC(=O)N%10c%11cc(OC)c(OC)cc%11[C@]%12%13CC[N@@H]%14CC(=CCO8)[C@H](C[C@@H]%12%14)[C@]9([H])[C@]%10%13[H]
InChI
1S/2C23H26N2O4.H2O4S.7H2O/c2*1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18;1-5(2,3)4;;;;;;;/h2*3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);7*1H2/t2*13-,18-,19-,21-,22-,23+;;;;;;;;/m00......../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPJIVFYMRNHHTJ-JYGVWXPPSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phase diagram of the cholesteric lyotropic mesophase potassium laurate/1-decanol/D2O/brucine sulfate ferrofluid.
Neto AMF and Helene MEM.
The Journal of Physical Chemistry, 91(6), 1466-1469 (1987)
New Lyotropic Mixtures with Non-Chiral N-Acylamino Acid Surfactants Presenting the Biaxial Nematic Phase Investigated by Laser Conoscopy, Polarized Optical Microscopy and X-ray Diffraction.
Akpinar E, et al.
Materials, 7(6), 4132-4147 (2014)