Fontos dokumentumok
O652
Octadecane
99%
Szinonimák:
C18-n-Alkane, n-Octadecane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 119 °C)
Teszt
99%
form
solid or liquid (Conforms to requirements)
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
sűrűség
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It can also be used as a reactant to synthesize:
- N-octadecylsulfonyl)-alanine sodium salt
- 1-octadecanesulfonyl chloride
- 2-octadecanone
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
330.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
166 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane