Fontos dokumentumok
134457
Docosane
99%
Szinonimák:
n-Docosane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
10.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
99%
Forma
solid
bp
369 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
sűrűség
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane