Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
8.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 119 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
28-30 °C
sűrűség
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Octadecane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte from hot-pressing of mixed-hardwood particleboard using chromatography techniques. It may be used as an internal standard to study the analysis of fatty acid composition of plasma glycerophospholipids using gas chromatography with flame ionization detection.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
330.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
166 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane