Fontos dokumentumok
T8752
Tetracosane
99%
Szinonimák:
n-Tetracosane
Teszt
99%
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 10%, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane