Fontos dokumentumok
263850
Tricosane
99%
Szinonimák:
n-Tricosane
Teszt
99%
form
solid
bp
199-200 °C/3 mmHg (lit.)
mp
46-47 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a phase change material for electronic cooling applications.
- To prepare ticosane functionalized single-walled carbon nanotube (SWCNT) biosensors for the detection of volatile organic molecules in human breath.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)